Isopropylpalmitat tech. 85%, technische Qualität
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L04276.AK L04276.AU L04276.0F
L04276.AKEA 27.6 EUR InStock
L04276.AK L04276.AU L04276.0F
Isopropylpalmitat tech. 85%, technische Qualität
Isopropylpalmitat
Purity: 85% CAS No.: 142-91-6 Molecular Formula: CH3(CH2)14CO2CH(CH3)2 Formula Weight: 298.51 Flash Point: 183°(361°F) Refractive Index: 1.4380 Melting Point: 11-13° Boiling Point: 160°/2mm Beilstein Reference: 1786567 MDL No.: MFCD00008993
Formel: C₁₉H₃₈O₂
MW: 298.51 g/mol
Siedepunkt: 160 °C (2 mmHg)
Melting Pt: 11…13 °C
Dichte: 0.852
Flash-Pt: 183 °C (361 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008993
CAS-Nummer: 142-91-6
EINECS: 205-571-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge