4,4'-cis-Stilbenedicarboxylic acid 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L04364.03
L04364.03EA 52.4 EUR InStock
L04364.03
4,4'-cis-Stilbenedicarboxylic acid 95%
4,4'-cis-Stilbenedicarboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 133005-88-6 Molecular Formula: C16H12O4 Formula Weight: 268.27 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1978660 MDL No.: MFCD00013994
Formel: C₁₆H₁₂O₄
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013994
CAS-Nummer: 133005-88-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge