Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N-Methylethylamin ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L04372.06 L04372.14
L04372.06EA 72.3 EUR InStock
L04372.06 L04372.14
N-Methylethylamin ≥98%
N-Methylethylamin
Purity: 98+% CAS No.: 624-78-2 Molecular Formula: CH3CH2NHCH3 Formula Weight: 59.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -34°(-29°F) Refractive Index: 1.3740 Odour: Amine-like Boiling Point: 33-34° Beilstein Reference: 1730786 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00009030


Formel: C₃H₉N
Siedepunkt: 33…34 °C
Dichte: 0,688
Flash-Pt: <–34 °C (–29 °F)
MDL Number: MFCD00009030
CAS-Nummer: 624-78-2
EINECS: 210-862-1
ADR: 3,I
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge