Vinyltrichlorsilan ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L04387.36
L04387.36EA 100 EUR InStock
L04387.36
Vinyltrichlorsilan ≥97%
Vinyltrichlorsilan
Purity: 97% CAS No.: 75-94-5 Molecular Formula: C2H3Cl3Si Formula Weight: 161.49 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 10°(50°F) Refractive Index: 1.4360 Melting Point: -95° Boiling Point: 91-93° Beilstein Reference: 1743440 UN No.: 1305 MDL No.: MFCD00000482
Formel: C₂H₃Cl₃Si
Siedepunkt: 91…93 °C
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 1,270
Flash-Pt: 10 °C (50 °F)
MDL Number: MFCD00000482
CAS-Nummer: 75-94-5
EINECS: 200-917-8
UN: 1305
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge