2,3-Hexandion ≥94%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L04669.06 L04669.14
L04669.06EA 22.6 EUR InStock
L04669.06 L04669.14
2,3-Hexandion ≥94%
2,3-Hexandion
Purity: 94% CAS No.: 3848-24-6 Molecular Formula: C6H10O2 Formula Weight: 114.15 Flash Point: 28°(82°F) Refractive Index: 1.4120 Odour: Characteristic Melting Point: -30° Boiling Point: 127-128° Beilstein Reference: 1699896 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00009398
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114.14 g/mol
Siedepunkt: 127…128 °C
Melting Pt: –30 °C
Dichte: 0.937
Flash-Pt: 28 °C (82 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009398
CAS-Nummer: 3848-24-6
EINECS: 223-350-8
UN: 1224
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge