Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(R)-(+)-Limonen 97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

L04733.AE L04733.AP
L04733.AEEA 23.8 EUR InStock
L04733.AE L04733.AP
(R)-(+)-Limonen 97%
(R)-(+)-Limonen
Stabilized

Purity: 97% CAS No.: 5989-27-5 Molecular Formula: C10H16 Formula Weight: 136.23 Flash Point: 48°(118°F) Refractive Index: 1.4730 Odour: Fruit-like Melting Point: -74° Boiling Point: 177-178° Beilstein Reference: 2204754 Merck Reference: 14,5493 Optical Rotation: +115° (c=10 in ethanol) UN No.: 2052 MDL No.: MFCD00062991


Formel: C₁₀H₁₆
MW: 136.24 g/mol
Siedepunkt: 177…178 °C
Melting Pt: –74 °C
Dichte: 0.841
Flash-Pt: 48 °C (118 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00062991
CAS-Nummer: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5
UN: 2052
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05515
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge