Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L-Adrenalin ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L04911.06 L04911.14
L04911.06EA 67.7 EUR InStock
L04911.06 L04911.14
L-Adrenalin ≥98%
L-Adrenaline
Purity: 98+% CAS No.: 51-43-4 Molecular Formula: C9H13NO3 Formula Weight: 183.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 216-219° Beilstein Reference: 2368277 Optical Rotation: -52° (c=1 in 0.6N HCl) UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00002204


Formel: C₉H₁₃NO₃
MW: 183.21 g/mol
Melting Pt: 216…219 °C
MDL Number: MFCD00002204
CAS-Nummer: 51-43-4
EINECS: 200-098-7
ADR: 6.1 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge