Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N,N'-Bis(tert-butyl)ethylendiamin 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L04972.06 L04972.14
L04972.06EA 51.3 EUR InStock
L04972.06 L04972.14
N,N'-Bis(tert-butyl)ethylendiamin 98%
N,N'-Bis(tert-butyl)ethylendiamin
Purity: 98% CAS No.: 4062-60-6 Molecular Formula: C10H24N2 Formula Weight: 172.32 Flash Point: 62°(143°F) Refractive Index: 1.4300 Boiling Point: 132°/100mm Beilstein Reference: 1738432 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00014996


Formel: C₁₀H₂₄N₂
Siedepunkt: 132 °C (100 mmHg)
Dichte: 0,801
Flash-Pt: 62 °C (143 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014996
CAS-Nummer: 4062-60-6
EINECS: 223-769-6
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge