Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Methylbenzylamin 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L05243.03 L05243.06 L05243.14
L05243.03EA 31.5 EUR InStock
L05243.03 L05243.06 L05243.14
2-Methylbenzylamin 98%
2-Methylbenzylamin
Purity: 98% CAS No.: 89-93-0 Molecular Formula: C8H11N Formula Weight: 121.18 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.5440 Boiling Point: 198-200° Beilstein Reference: 1099406 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008112


Formel: C₈H₁₁N
MW: 121.18 g/mol
Siedepunkt: 198…200 °C
Melting Pt: < 0 °C
Dichte: 0.979
Flash-Pt: 83 °C (181 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008112
CAS-Nummer: 89-93-0
EINECS: 201-952-1
UN: 2735
ADR: 8 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge