3,4-Diaminobenzhydrazid 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L05263.03
L05263.03EA 53.3 EUR InStock
L05263.03
3,4-Diaminobenzhydrazid 98%
3,4-Diaminobenzhydrazid
Purity: 98% CAS No.: 103956-09-8 Molecular Formula: C7H10N4O Formula Weight: 166.18 Melting Point: 148-150° MDL No.: MFCD00017069
Formel: C₇H₁₀N₄O
Melting Pt: 148…150 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017069
CAS-Nummer: 103956-09-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge