Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N,N-Bis(2-Chlorethyl)-p-Toluolsulfonamid 90%, tech.

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

L05296.06 L05296.14
L05296.06EA 22.6 EUR InStock
L05296.06 L05296.14
N,N-Bis(2-Chlorethyl)-p-Toluolsulfonamid 90%, tech.
N,N-Bis(2-Chlorethyl)-p-Toluolsulfonamid
Purity: 90% CAS No.: 42137-88-2 Molecular Formula: C11H15Cl2NO2S Formula Weight: 296.22 Melting Point: 45-47° Beilstein Reference: 2134258 MDL No.: MFCD00018944


Formel: C₁₁H₁₅Cl₂NO₂S
MW: 296.21 g/mol
Melting Pt: 45…47 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00018944
CAS-Nummer: 42137-88-2
EINECS: 255-677-7
Order Now

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge