Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Aminocrotononitril Gemisch aus EZ-Isomeren 96%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


L05316.22 L05316.36
L05316.22EA 42 EUR InStock
L05316.22 L05316.36
3-Aminocrotononitril Gemisch aus EZ-Isomeren 96%
3-Aminocrotononitril
Purity: 96% CAS No.: 1118-61-2 Molecular Formula: C4H6N2 Formula Weight: 82.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 154°(309°F) Melting Point: ca 70-75° Boiling Point: 120°/4mm Beilstein Reference: 1719815 MDL No.: MFCD00008071


Formel: C₄H₆N₂
Siedepunkt: 120 °C (4 mmHg)
Melting Pt: ∼ 70…75 °C
Flash-Pt: 154 °C (309 °F)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008071
CAS-Nummer: 1118-61-2
EINECS: 214-266-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge