Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(±)-3-Methyl-2-butanol ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

L05347.14 L05347.22
L05347.14EA 28.2 EUR InStock
L05347.14 L05347.22
(±)-3-Methyl-2-butanol ≥98%
(±)-3-Methyl-2-butanol
Purity: 98% CAS No.: 598-75-4 Molecular Formula: C5H12O Formula Weight: 88.15 Flash Point: 26°(78°F) Refractive Index: 1.4090 Boiling Point: 112° Beilstein Reference: 1718800 Merck Reference: 14,6031 UN No.: 1105 MDL No.: MFCD00004527


Formel: C₅H₁₂O
MW: 88.15 g/mol
Siedepunkt: 112 °C
Melting Pt: –117 °C
Dichte: 0.818
Flash-Pt: 26 °C (78 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004527
CAS-Nummer: 598-75-4
EINECS: 209-950-2
UN: 1105
Merck Index: 12,06110
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge