4-Ethoxybenzhydrazid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L05433.06
L05433.06EA 63.6 EUR InStock
L05433.06
4-Ethoxybenzhydrazid ≥98%
4-Ethoxybenzhydrazid
Purity: 98+% CAS No.: 58586-81-5 Molecular Formula: C9H12N2O2 Formula Weight: 180.21 Melting Point: 124-127° Beilstein Reference: 2642900
Formel: C₉H₁₂N₂O₂
Melting Pt: 124…127 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017074
CAS-Nummer: 58586-81-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge