2-Phenoxyanilin ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L05558.14 L05558.22
L05558.14EA 56.2 EUR InStock
L05558.14 L05558.22
2-Phenoxyanilin ≥98%
2-Phenoxyanilin
Purity: 99% CAS No.: 2688-84-8 Molecular Formula: C12H11NO Formula Weight: 185.23 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 46-48° Boiling Point: 170°/18mm Beilstein Reference: 777766 MDL No.: MFCD00035765
Formel: C₁₂H₁₁NO
Siedepunkt: 170 °C (18 mmHg)
Melting Pt: 46…48 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00035765
CAS-Nummer: 2688-84-8
EINECS: 220-254-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge