Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethyl-tert-Butylacetat 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

L05603.06 L05603.14 L05603.22
L05603.06EA 18.8 EUR InStock
L05603.06 L05603.14 L05603.22
Ethyl-tert-Butylacetat 98%
Ethyl-tert-butylacetate
Purity: 98% CAS No.: 5340-78-3 Molecular Formula: (CH3)3CCH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 144.22 Flash Point: 34°(93°F) Refractive Index: 1.4035 Boiling Point: 144-146° Beilstein Reference: 1749778 UN No.: UN3272 MDL No.: MFCD00026911


Formel: C₈H₁₆O₂
Siedepunkt: 144…146 °C
Dichte: 0,860
Flash-Pt: 34 °C (93 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00026911
CAS-Nummer: 5340-78-3
EINECS: 226-280-6
ADR: 3,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge