3,5-Dihydroxybenzonitril ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L05642.03 L05642.06
L05642.03EA 67.8 EUR InStock
L05642.03 L05642.06
3,5-Dihydroxybenzonitril ≥98%
3,5-Dihydroxybenzonitril
Purity: 98% CAS No.: 19179-36-3 Molecular Formula: C7H5NO2 Formula Weight: 135.12 Melting Point: 185-190° Beilstein Reference: 6322491 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00016453
Formel: C₇H₅NO₂
Siedepunkt: 311 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 185…190 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016453
CAS-Nummer: 19179-36-3
EINECS: 242-859-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge