trans-4-Decenal 96% may cont. ca 7% cis-isomer
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L05715.06 L05715.14
L05715.06EA 43.3 EUR InStock
L05715.06 L05715.14
trans-4-Decenal 96% may cont. ca 7% cis-isomer
trans-4-Decenal
Purity: 96% CAS No.: 65405-70-1 Molecular Formula: C10H18O Formula Weight: 154.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4450 Boiling Point: 80°/4mm Beilstein Reference: 4230058 MDL No.: MFCD00065447
Formel: C₁₀H₁₈O
Siedepunkt: 80 °C (4 mmHg)
Dichte: 0,842
Flash-Pt: 85 °C (185 °F)
MDL Number: MFCD00065447
CAS-Nummer: 65405-70-1
EINECS: 265-741-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge