3-Ethoxybenzoesäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L05721.09
L05721.09EA 96.9 EUR InStock
L05721.09
3-Ethoxybenzoesäure ≥98%
3-Ethoxybenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 621-51-2 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 135-137° Beilstein Reference: 509159
Formel: C₉H₁₀O₃
Melting Pt: 135…137 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016517
CAS-Nummer: 621-51-2
EINECS: 210-690-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge