2-(4-Chlorophenyl)propionic acid 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L06020.06 L06020.14
L06020.06EA 84.9 EUR InStock
L06020.06 L06020.14
2-(4-Chlorophenyl)propionic acid 97%
2-(4-Chlorophenyl)propionic acid
Purity: 97% CAS No.: 938-95-4 Molecular Formula: C9H9ClO2 Formula Weight: 184.62 Melting Point: 55-59° Boiling Point: 121-126°/0.2mm Beilstein Reference: 2328710 MDL No.: MFCD00044670
Formel: C₉H₉ClO₂
MW: 184.62 g/mol
Siedepunkt: 121…126 °C (0.2 mmHg)
Melting Pt: 55…59 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044670
CAS-Nummer: 938-95-4
EINECS: 213-351-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge