3-(2-Chlorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbonsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L06240.18 L06240.30 L06240.09
L06240.18EA 56.9 EUR InStock
L06240.18 L06240.30 L06240.09
3-(2-Chlorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbonsäure ≥98%
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 23598-72-3 Molecular Formula: C11H8ClNO3 Formula Weight: 237.64 Melting Point: 187-192° Beilstein Reference: 791928
Formel: C₁₁H₈ClNO₃
Melting Pt: 187…192 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00020813
CAS-Nummer: 23598-72-3
EINECS: 245-770-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge