Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methylisovalerat ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L06241.18 L06241.30
L06241.18EA 33.4 EUR InStock
L06241.18 L06241.30
Methylisovalerat ≥98%
Methylisovalerat
Purity: 98% CAS No.: 556-24-1 Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CO2CH3 Formula Weight: 116.17 Flash Point: 16°(60°F) Refractive Index: 1.3936 Boiling Point: 115-117° Beilstein Reference: 1699922 Merck Reference: 14,6093 UN No.: 2400 MDL No.: MFCD00042866


Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 115…117 °C
Dichte: 0,880
Flash-Pt: 16 °C (60 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042866
CAS-Nummer: 556-24-1
EINECS: 209-117-3
UN: 2400
ADR: 3,II
Merck Index: 14,6093
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge