2,5-Dichlor-3-thiophensulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L06461.03 L06461.06
L06461.03EA 24.5 EUR InStock
L06461.03 L06461.06
2,5-Dichlor-3-thiophensulfonylchlorid ≥97%
2,5-Dichlor-3-thiophensulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 56946-83-9 Molecular Formula: C4HCl3O2S2 Formula Weight: 251.54 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5970 Boiling Point: 256-257° Beilstein Reference: 1285315 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00051665
Formel: C₄HCl₃O₂S₂
MW: 251.54 g/mol
Siedepunkt: 256…257 °C
Dichte: 1.697
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051665
CAS-Nummer: 56946-83-9
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge