2,6-Diisopropylphenol ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L06841.22 L06841.14 L06841.36
L06841.22EA 91.3 EUR InStock
L06841.22 L06841.14 L06841.36
2,6-Diisopropylphenol ≥97%
Disoprofol
Purity: 97% CAS No.: 2078-54-8 Molecular Formula: C12H18O Formula Weight: 178.28 Flash Point: 113°(235°F) Density: 0.962 Refractive Index: 1.5140 Melting Point: 17-18° Boiling Point: 254-256° Beilstein Reference: 1866484 Merck Reference: 14,7834 MDL No.: MFCD00008885
An anesthetic that exhibits direct activation of the GABA-A receptor
Formel: C₁₂H₁₈O
Siedepunkt: 254…256 °C
Melting Pt: 17…18 °C
Dichte: 0,962
Flash-Pt: 113 °C (235 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008885
CAS-Nummer: 2078-54-8
EINECS: 218-206-6
Merck Index: 14,7834
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge