Cumolhydroperoxid 80%, technische Qualität
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L06866.22 L06866.36 L06866.0B L06866.XX
L06866.22EA 27.5 EUR InStock
L06866.22 L06866.36 L06866.0B L06866.XX
Cumolhydroperoxid 80%, technische Qualität
Cumolhydroperoxid
Purity: 80% CAS No.: 80-15-9 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 56°(132°F) Refractive Index: 1.5240 Melting Point: -30° Boiling Point: 100-102°/8mm Beilstein Reference: 1908117 UN No.: 3109 MDL No.: MFCD00002129
Formel: C₉H₁₂O₂
Siedepunkt: 100…102 °C (8 mmHg)
Melting Pt: –30 °C
Dichte: 1,030
Flash-Pt: 56 °C (132 °F)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002129
CAS-Nummer: 80-15-9
EINECS: 201-254-7
UN: 3109
ADR: 5.2,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour): Clear colorless to pale yellow
Form Liquid
Assay (Iodometric Titration) ≥75%
Identification (FTIR) Conforms
Refractive Index 1,5170-1,5250 @ 20°C
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge