Carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L06932.MC L06932.ME
L06932.MCEA 30.5 EUR InStock
L06932.MC L06932.ME
Carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone 98%
Carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone
Purity: 98% CAS No.: 555-60-2 Molecular Formula: C9H5ClN4 Formula Weight: 204.62 Storage Temperature: -30°C to -10°C Odour: Odourless Melting Point: ca 175° dec. Beilstein Reference: 1842102 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00001848
Formel: C₉H₅ClN₄
Melting Pt: ∼ 175 °C (Zers.)
MDL Number: MFCD00001848
CAS-Nummer: 555-60-2
EINECS: 209-103-7
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge