2-(2-Aminophenyl)benzimidazole 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L07034.06 L07034.14
L07034.06EA 42.3 EUR InStock
L07034.06 L07034.14
2-(2-Aminophenyl)benzimidazole 98%
2-(2-Aminophenyl)benzimidazole
Purity: 98% CAS No.: 5805-39-0 Molecular Formula: C13H11N3 Formula Weight: 209.24 Melting Point: 212-216° Beilstein Reference: 173018 MDL No.: MFCD00051496
Formel: C₁₃H₁₁N₃
Melting Pt: 212…216 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051496
CAS-Nummer: 5805-39-0
EINECS: 227-361-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge