(S)-(+)-Carvon 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L07130.14 L07130.22
L07130.14EA 43 EUR InStock
L07130.14 L07130.22
(S)-(+)-Carvon 96%
(S)-(+)-Carvon
Purity: 96% CAS No.: 2244-16-8 Molecular Formula: C10H14O Formula Weight: 150.22 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4980 Odour: Pleasant Boiling Point: 228-230° Beilstein Reference: 2042970 Merck Reference: 14,1874 Optical Rotation: +59° (neat) MDL No.: MFCD00062997
Formel: C₁₀H₁₄O
Siedepunkt: 228…230 °C
Melting Pt: ? 15 °C
Dichte: 0,959
Flash-Pt: 93 °C (199 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00062997
CAS-Nummer: 2244-16-8
EINECS: 218-827-2
Merck Index: 14,1874
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge