Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(±)-2-Methyltetrahydrofuran ≥99% stabilisiert

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

Stabilization: 150-400 ppm Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol

L07356.AE L07356.AP
L07356.AEEA 26.6 EUR InStock
L07356.AE L07356.AP
(±)-2-Methyltetrahydrofuran ≥99% stabilisiert
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
Stabilized with ca 150-400 ppm BHT

Purity: 99% CAS No.: 96-47-9 Molecular Formula: C5H10O Formula Weight: 86.13 Flash Point: -11°(12°F) Refractive Index: 1.4060 Melting Point: -136° Boiling Point: 80-82° Beilstein Reference: 102448 UN No.: 2536 MDL No.: MFCD00005367


Formel: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Siedepunkt: 80…82 °C
Melting Pt: –136 °C
Dichte: 0.856
Flash-Pt: –11 °C (–12 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005367
CAS-Nummer: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN: 2536
ADR: 3 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge