2-Isopropoxyphenol ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L07360.14 L07360.06
L07360.14EA 153 EUR InStock
L07360.14 L07360.06
2-Isopropoxyphenol ≥97%
2-Isopropoxyphenol
Purity: 97% CAS No.: 4812-20-8 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5150 Boiling Point: 100-102°/11mm Beilstein Reference: 1937063 MDL No.: MFCD00002184
Formel: C₉H₁₂O₂
MW: 152.19 g/mol
Siedepunkt: 100…102 °C (11 mmHg)
Melting Pt: 206…207 °C
Dichte: 1.032
Flash-Pt: 87 °C (188 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002184
CAS-Nummer: 4812-20-8
EINECS: 225-379-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge