Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex ≥94%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L07705.AC L07705.AE
L07705.ACEA 48.1 EUR InStock
L07705.AC L07705.AE
Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex ≥94%
Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex
Purity: 94% CAS No.: 13292-87-0 Molecular Formula: C2H9BS Formula Weight: 75.97 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -1°(30°F) Refractive Index: 1.4570 Melting Point: -38° Boiling Point: ca 44° dec. Beilstein Reference: 3663489 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00013189
Formel: C₂H₉BS
MW: 75.97 g/mol
Siedepunkt: ∼44 °C (Zers.)
Melting Pt: –38 °C
Dichte: 0.801
Flash-Pt: –1 °C (30 °F)
MDL Number: MFCD00013189
CAS-Nummer: 13292-87-0
EINECS: 236-313-6
UN: 2924
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge