Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Butylimidazol ≥99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L07793.14 L07793.22 AB174528.0025
L07793.14EA 40.8 EUR InStock
L07793.14 L07793.22 ABCRAB174528.0025
1-Butylimidazol ≥99%
1-Butylimidazole
Purity: 99% CAS No.: 4316-42-1 Molecular Formula: C7H12N2 Formula Weight: 124.19 Flash Point: 145°(293°F) Refractive Index: 1.4800 Odour: Amine-like Boiling Point: 257° Beilstein Reference: 109499 UN No.: 2690 MDL No.: MFCD00042753


Formel: C₇H₁₂N₂
Siedepunkt: 257 °C
Dichte: 0,948
Flash-Pt: 145 °C (293 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042753
CAS-Nummer: 4316-42-1
EINECS: 224-335-9
UN: 2690
ADR: 6.1,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge