(±)-Epoxystyrol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L07821.22 L07821.36
L07821.22EA 25.9 EUR InStock
L07821.22 L07821.36
(±)-Epoxystyrol ≥98%
(±)-Epoxystyrol
Purity: 98+% CAS No.: 96-09-3 Molecular Formula: C8H8O Formula Weight: 120.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 74°(165°F) Refractive Index: 1.5350 Melting Point: -37° Boiling Point: 193-196° Beilstein Reference: 108582 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00005121
Formel: C₈H₈O
MW: 120.15 g/mol
Siedepunkt: 193…196 °C
Melting Pt: –37 °C
Dichte: 1.053
Flash-Pt: 74 °C (165 °F)
MDL Number: MFCD00005121
CAS-Nummer: 96-09-3
EINECS: 202-476-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge