4-Chloro-3-nitrocoumarin 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L07908.06
L07908.06EA 77.9 EUR InStock
L07908.06
4-Chloro-3-nitrocoumarin 98%
4-Chloro-3-nitrocoumarin
Purity: 98% CAS No.: 38464-20-9 Molecular Formula: C9H4ClNO4 Formula Weight: 225.59 Melting Point: ca 162° dec. Beilstein Reference: 883649 MDL No.: MFCD00051670
Formel: C₉H₄ClNO₄
Melting Pt: ∼ 162 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051670
CAS-Nummer: 38464-20-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge