5-Methylisatin ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
L08009.03 L08009.06 L08009.14
L08009.03EA 34.4 EUR InStock
L08009.03 L08009.06 L08009.14
5-Methylisatin ≥97%
5-Methylisatin
Purity: 97% CAS No.: 608-05-9 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Melting Point: ca 180° dec. Beilstein Reference: 123738
Formel: C₉H₇NO₂
Melting Pt: ∼ 180 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005721
CAS-Nummer: 608-05-9
EINECS: 210-152-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge