(±)-2-Methyl-3-pentanol ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L08015.09 L08015.18
L08015.09EA 84.7 EUR InStock
L08015.09 L08015.18
(±)-2-Methyl-3-pentanol ≥99%
(±)-2-Methyl-3-pentanol
Purity: 99% CAS No.: 565-67-3 Molecular Formula: C6H14O Formula Weight: 102.18 Flash Point: 46°(114°F) Refractive Index: 1.4170 Boiling Point: 127-129° Beilstein Reference: 1718952 UN No.: 2282 MDL No.: MFCD00004567
Formel: C₆H₁₄O
MW: 102.18 g/mol
Siedepunkt: 127…129 °C
Melting Pt: –53 °C
Dichte: 0.830
Flash-Pt: 46 °C (114 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004567
CAS-Nummer: 565-67-3
EINECS: 209-286-3
UN: 2282
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge