Triethylorthopropionat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L08172.AE L08172.AP
L08172.AEEA 40.5 EUR InStock
L08172.AE L08172.AP
Triethylorthopropionat ≥97%
Triethylorthopropionat
Purity: 98% CAS No.: 115-80-0 Molecular Formula: C9H20O3 Formula Weight: 176.26 Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4020 Odour: Slightly sweetish Boiling Point: 158° Beilstein Reference: 906798 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009226
Formel: C₉H₂₀O₃
MW: 176.26 g/mol
Siedepunkt: 158 °C
Melting Pt: < 0 °C
Dichte: 0.880
Flash-Pt: 45 °C (113 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009226
CAS-Nummer: 115-80-0
EINECS: 204-108-0
UN: 3272
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge