4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) überwiegend trans ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L08248.06 L08248.14
L08248.06EA 47.9 EUR InStock
L08248.06 L08248.14
4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) überwiegend trans ≥98%
4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Purity: 98+% CAS No.: 5451-55-8 Molecular Formula: C11H20O2 Formula Weight: 184.28 Beilstein Reference: 2043187 MDL No.: MFCD00042622
Formel: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184.28 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042622
CAS-Nummer: 5451-55-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge