(Phenylsulphonyl)acetic acid 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L08299.06 L08299.14 L08299.03
L08299.06EA 114 EUR InStock
L08299.06 L08299.14 L08299.03
(Phenylsulphonyl)acetic acid 97%
(Phenylsulphonyl)acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 3959-23-7 Molecular Formula: C8H8O4S Formula Weight: 200.22 Melting Point: 109-114° Beilstein Reference: 2504376 MDL No.: MFCD00025042
Formel: C₈H₈O₄S
Melting Pt: 109…114 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00025042
CAS-Nummer: 3959-23-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge