(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol 99
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L08305.03 L08305.06 L08305.14
L08305.03EA 39.6 EUR InStock
L08305.03 L08305.06 L08305.14
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol 99
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol
Purity: 99% CAS No.: 18531-94-7 Molecular Formula: C20H14O2 Formula Weight: 286.33 Odour: Characteristic Melting Point: 206-211° Beilstein Reference: 3616837 Merck Reference: 14,1226 Optical Rotation: +34.5 (c=1 in THF) UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00004068
Formel: C₂₀H₁₄O₂
MW: 286.33 g/mol
Melting Pt: 206…211 °C
Dichte: 1.301
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004068
CAS-Nummer: 18531-94-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,1226
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge