2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzaldehyde 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L08656.09
L08656.09EA 55.7 EUR InStock
L08656.09
2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzaldehyde 98%
2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 2737-22-6 Molecular Formula: C7H3Br3O2 Formula Weight: 358.81 Melting Point: 119-122° Beilstein Reference: 2098037 MDL No.: MFCD00017320
Formel: C₇H₃Br₃O₂
Melting Pt: 119…122 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017320
CAS-Nummer: 2737-22-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge