Methyl-3-methoxy-2-nitrobenzoat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
L08886.06
L08886.06EA 79.5 EUR InStock
L08886.06
Methyl-3-methoxy-2-nitrobenzoat ≥98%
Methyl-3-methoxy-2-nitrobenzoat
Purity: 98% CAS No.: 5307-17-5 Molecular Formula: C9H9NO5 Formula Weight: 211.18 Melting Point: 142-144° Beilstein Reference: 2697098
Formel: C₉H₉NO₅
MW: 211.17 g/mol
Melting Pt: 142…144 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051968
CAS-Nummer: 5307-17-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge