N-Methylphthalimid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
L08991.14
L08991.14EA 75 EUR InStock
L08991.14
N-Methylphthalimid ≥98%
N-Methylphthalimid
Purity: 98% CAS No.: 550-44-7 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Melting Point: 132-136° Beilstein Reference: 124428
Formel: C₉H₇NO₂
Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 132…136 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00023063
CAS-Nummer: 550-44-7
EINECS: 208-982-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge