Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Isovaleramide 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


L09072.14 L09072.06
L09072.14EA 202 EUR InStock
L09072.14 L09072.06
Isovaleramide 98%
Isovaleramide
Purity: 98% CAS No.: 541-46-8 Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CONH2 Formula Weight: 101.15 Melting Point: 134-138° Boiling Point: 232° Beilstein Reference: 1740789 MDL No.: MFCD00014807


Formel: (CH₃)₂CHCH₂CONH₂
MW: 101.15 g/mol
Siedepunkt: 232 °C
Melting Pt: 134…138 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014807
CAS-Nummer: 541-46-8
EINECS: 208-781-1
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge