DL-Homocysteinthiolactonhydrochlorid 99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
L09077.14 L09077.22
L09077.14EA 31.5 EUR InStock
L09077.14 L09077.22
DL-Homocysteinthiolactonhydrochlorid 99%
DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 6038-19-3 Molecular Formula: C4H7NOS.HCl Formula Weight: 153.63 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 204° dec. Beilstein Reference: 3562103 MDL No.: MFCD00012724
Formel: C₄H₇NOS
MW: 153.62 g/mol
Melting Pt: ∼ 204 °C (Zers.)
MDL Number: MFCD00012724
CAS-Nummer: 6038-19-3
EINECS: 227-923-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge