Triethyl-2-phosphonobutyrat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L09329.06 L09329.14
L09329.06EA 37.8 EUR InStock
L09329.06 L09329.14
Triethyl-2-phosphonobutyrat ≥97%
Triethyl-2-phosphonobutyrat
Purity: 97% CAS No.: 17145-91-4 Molecular Formula: C10H21O5P Formula Weight: 252.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4330 Boiling Point: 105-106°/2mm Beilstein Reference: 1789280 MDL No.: MFCD00041347
Formel: C₁₀H₂₁O₅P
MW: 252.25 g/mol
Siedepunkt: 105…106 °C (2 mmHg)
Dichte: 1.064
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041347
CAS-Nummer: 17145-91-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge