3-Cyanphenylisocyanat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L09432.03 L09432.06
L09432.03EA 33.4 EUR InStock
L09432.03 L09432.06
3-Cyanphenylisocyanat ≥97%
3-Cyanphenylisocyanat
Purity: 97% CAS No.: 16413-26-6 Molecular Formula: C8H4N2O Formula Weight: 144.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Irritating Beilstein Reference: 3089117 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00013856
Formel: C₈H₄N₂O
Siedepunkt: 123 °C (12 mmHg)
Melting Pt: 51…54 °C
MDL Number: MFCD00013856
CAS-Nummer: 16413-26-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge