L-Azetidin-2-Carboxylsäure 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
L09668.MD
L09668.MDEA 120 EUR InStock
L09668.MD
L-Azetidin-2-Carboxylsäure 98%
L-Azetidine-2-carboxylic acid
Formel: C₄H₇NO₂
Melting Pt: ∼ 217 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005166
CAS-Nummer: 2133-34-8
EINECS: 218-362-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge