1,4-Phenylendiisothiocyanat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L09756.03 L09756.06 L09756.14
L09756.03EA 32 EUR InStock
L09756.03 L09756.06 L09756.14
1,4-Phenylendiisothiocyanat ≥98%
1,4-Phenylendiisothiocyanat
Purity: 98% CAS No.: 4044-65-9 Molecular Formula: C8H4N2S2 Formula Weight: 192.26 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Irritating Beilstein Reference: 2414340 Merck Reference: 14,1308 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00004811
Formel: C₈H₄N₂S₂
Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 128…133 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004811
CAS-Nummer: 4044-65-9
EINECS: 223-741-3
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1308
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge