1,2-Dimethylnaphthalin ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
L09774.03 L09774.MD
L09774.03EA 76.8 EUR InStock
L09774.03 L09774.MD
1,2-Dimethylnaphthalin ≥98%
1,2-Dimethylnaphthalene
Purity: 98% CAS No.: 573-98-8 Molecular Formula: C12H12 Formula Weight: 156.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6160 Odour: Characteristic Boiling Point: 266-267° Beilstein Reference: 2039376 MDL No.: MFCD00004035
Formel: C₁₂H₁₂
Siedepunkt: 266…267 °C
Dichte: 1,013
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004035
CAS-Nummer: 573-98-8
EINECS: 209-364-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge